Baumwollsamenöl NF

Lieferant: Spectrum Chemical

SPCMCO145-200LTBLEA 3460 EUR
SPCMCO145-200LTBL SPCMCO145-4LTGL SPCMCO145-20LT SPCMCO145-500MLGL
Baumwollsamenöl NF
Cottonseed oil
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00130872
CAS-Nummer: 8001-29-4
EINECS: 232-280-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR