D(-)-Fructose, körnig USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: SchleimzuckerFruchtzuckerLävuloseD(-)-Lävulose
SPCMFR106-12KGEA 1230 EUR
SPCMFR106-12KG
D(-)-Fructose, körnig USP
D(-)-Fructose
Form: Granular
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 552 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…110 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148910
CAS-Nummer: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/14/2299614.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.