Polyethylenglycol 1.450 NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
Polyethylenoxid 1.450
, PEG 1.450
, Polyoxyethylen 1.450
, Polyglycol 1.450
SPCMP1492-45KGBLEA
0
EUR
SPCMP1492-45KGBL
SPCMP1492-12KGBL
SPCMP1492-2.5KG
Polyethylenglycol 1.450 NF
Polyethylenglycol 1.450
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molecular Weight: 1450 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |