Betain, wasserfrei
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
TMG
SPCMB1572-25KGBLEA
0
EUR
SPCMB1572-25KGBL
Betain, wasserfrei
Betain
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Molecular Weight: 117,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012123 CAS-Nummer: 107-43-7 EINECS: 203-490-6 |