Brij® 35
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
Polyoxyethylene (100) stearyl ether
B1593-2.5KG
B1593-25GM
SPCMB1593-2.5KGEA
1410
EUR
SPCMB1593-2.5KG
SPCMB1593-25GM
Brij® 35
Brij® 35
Formel:
C₁₈H₃₇(OCH₂CH₂)nOH,n~100 |
MDL:
MFCD00074177 CAS-Nummer: 9005-00-9 EINECS: 500-017-8 |