Brij® 35
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Polyethylene glycol oleyl ether, Polyoxyethylene (2) oleyl ether
B1676-200LTBL
SPCMB1676-200LTBLEA 22210 EUR
SPCMB1676-200LTBL
Brij® 35
Brij® 35
MDL: MFCD00074369
CAS-Nummer: 9004-98-2
EINECS: 500-016-2