D(+)-Saccharoseoctaacetat NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Sucroseoctaacetat
SPCMSU104-12KGEA 2750 EUR
SPCMSU104-12KG SPCMSU104-25KGBL SPCMSU104-50KGBL SPCMSU104-2.5KG
D(+)-Saccharoseoctaacetat NF
D(+)-Saccharoseoctaacetat
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₂₈H₃₈O₁₉
Molecular Weight: 678,6 g/mol
Schmelzpunkt: 80…83 °C
Dichte: 1,257 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006623
CAS-Nummer: 126-14-7
EINECS: 204-772-1
Merck Index: 12,09052
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.