Triethanolamin (Trolamin, TEA) NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: 2,2',2''-NitrilotriethanolTris-(2-hydroxyethyl)amin
SPCMTR143-200LTBLEA 7070 EUR
SPCMTR143-200LTBL SPCMTR143-500MLGL SPCMTR143-4LTGL SPCMTR143-20LT
Triethanolamin (Trolamin, TEA) NF
Triethanolamin (Trolamin, TEA)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₆H₁₅NO₃
Molecular Weight: 149,19 g/mol
Siedepunkt: 335,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21,6 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 179 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002855
CAS-Nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/12/2297512.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.