VWR®, Vorbereitete Objektträger: Phanerogame
Lieferant: VWR
VWR®
720-2926EA 82.3 EUR
720-2926
VWR®, Vorbereitete Objektträger: Phanerogame
Objektträger Dauerpräparate
Vorbereitete Objektträger von Blütenpflanzen (Phanerogame), einschließlich.
  • Pinus (Kiefer), Nadel (c.s.)
  • Pinus (Kiefer), einjähriger Stamm (c.s.)
  • Pinus (Kiefer), zehnjähriger Stamm (c.s.)
  • Pinus (Kiefer), männlicher Blütenzapfen (l.s.)
  • Pinus (Kiefer), weiblicher Blütenzapfen (l.s.)
  • Pinus (Kiefer), Pollen (w.b.)
  • Hahnenfuß, Wurzel (c.s.)
  • Zea Mays (Mais), Wurzel (c.s.)
  • Mitose, Spitzen der Küchenzwiebel (s.)
  • Geranienstamm (c.s.)
  • Marchantia, Antheridiophore (l.s.)
  • Marchantia, Archegoniophore (l.s.)
  • Sonnenblume, junger Stamm (c.s.)
  • Tilia (Linde), einjähriger Stamm (c.s.)
  • Tilia (Linde), dreijähriger Stamm (c.s.)
  • Lilie, Blatt (c.s.)
  • Feige, Blatt mit versenkten Spaltöffnungen (c.s.)
  • Drei Blättertypen (c.s.)
  • Lilie, Pollen (w.b.)
  • Lilie, Staubbeutel (c.s.)
  • Lilie, Fruchtknoten (c.s.)
  • Meiose, Lilie, Staubbeutel in verschiedenen Phasen (c.s.)
  • Capsella, junger Embryo (s.)
  • Capsella, mittlerer Embryo (s.)
  • Capsella, alter Embryo (s.)
(w.b.) = Totalpräparat, (s.) = Schnitt, (c.s.) = Querschnitt, (l.s.) = Längsschnitt