VWR®, Dauerpräparate Zoologie: Wirbeltiere und Insekten
Lieferant: VWR
VWR®
720-2927EA 84.5 EUR
720-2927
VWR®, Dauerpräparate Zoologie: Wirbeltiere und Insekten
Objektträger Dauerpräparate
Dauerpräparate für die Zoologie (wirbellose Tiere und Insekten) einschließlich.
  • Einzeller (Amöben oder andere)
  • Pantoffeltierchen (w.b.)
  • Hydra (w.b.)
  • Hydra, Samendrüse (c.s.)
  • Hydra, Eierstock (c.s.)
  • Spulwurm, männlich (c.s.)
  • Spulwurm, weiblich (c.s.)
  • Mitose in den Eiern des Pferdespulwurms
  • Strudelwurm, injizierte Darmsonde (w.b.)
  • Muschel, Kiemen (c.s.)
  • Stechmücke, männlich, Mundwerkzeuge (w.b.)
  • Stechmücke, weiblich, Mundwerkzeuge (w.b.)
  • Schmetterling, Mundwerkzeuge (w.b.)
  • Honigbiene, Mundwerkzeuge (w.b.)
  • Wanderheuschrecke, Hoden (s.)
  • Insekt, Facettenauge (s.)
  • Hausfliege (w.b.)
  • Stechmücke, weiblich (w.b.)
  • Drosophila (Fruchtfliege) (w.b.)
  • Insekten, Grabbeine (w.b.)
  • Insekten, Laufbeine (w.b.)
  • Insekten, Schwimmbeine (w.b)
  • Insekten, Sprungbeine (w.b.)
  • Insekten, Sammelbeine (w.b.)
(s.) = Schnitt, (c.s.) = Querschnitt, (w.b.) = Totalpräparat.