Ethylacetat ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
EtOAc
, Essigester
, Essigsäureethylester
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
85481.320EA
65.4
EUR
85481.320
Ethylacetat ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Ethylacetat
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Molecular Weight: 88,11 g/mol Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –83 °C Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009171 CAS-Nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen | Klare, farblose Flüssigkeit |
Acitität (als Essigsäure) | max. 0.003 % |
Alkalinität (als Ammonium) | max. 0.0005 % |
Farbe (APHA, Pt-Co) | max. 10 |
Assay (GC, on anhydrous basis) | min. 99.9 % |
Rückstand nach Verdampfen | max. 0.0005 % |
Wasser (KF) | max. 0.05 % |
T260nm | min. 75 % |
T275nm | min. 98 % |
LC-MS Eignungstest | Entspricht |
Ag (Silber) | max. 0.1 ppm |
Al (Aluminium) | max. 0.05 ppm |
Ba (Barium) | max. 0.1 ppm |
Bi (Bismut) | max. 0.1 ppm |
Ca (Kalzium) | max. 0.05 ppm |
Cd (Cadmium) | max. 0.05 ppm |
Co (Cobalt) | max. 0.05 ppm |
Cr (Chrom) | max. 0.02 ppm |
Cu (Kupfer) | max. 0.02 ppm |
Fe (Eisen) | max. 0.02 ppm |
K (Kalium) | max. 0.05 ppm |
Li (Lithium) | max. 0.1 ppm |
Mg (Magnesium) | max. 0.05 ppm |
Mn (Manganese) | max. 0.02 ppm |
Mo (Molybdän) | max. 0.05 ppm |
Na (Sodium) | max. 0.05 ppm |
Ni (Nickel) | max. 0.02 ppm |
Pb (Blei) | max. 0.02 ppm |
Sn (Zinn) | max. 0.05 ppm |
Sr (Strontium) | max. 0.05 ppm |
Zn (Zink) | max. 0.1 ppm |