Ammoniumchlorid 10,5% USP Test Solution (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Salmiak
85329.180EA
53.5
EUR
85329.180
Ammoniumchlorid 10,5% USP Test Solution (TS)
Ammoniumchlorid
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
- Hergestellt gemäß Arzneibuchanforderungen
- Spart Zeit und Kosten
- Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
- USP 34 konform
- Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar
Formel:
NH₄Cl Molecular Weight: 53,49 g/mol Schmelzpunkt: 335 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011420 CAS-Nummer: 12125-02-9 Merck Index: 13,00510 |