Eisen(III)chlorid in wässriger Lösung USP Testlösung (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Eisentrichlorid
85347.180EA
63.5
EUR
85347.180
Eisen(III)chlorid in wässriger Lösung USP Testlösung (TS)
Eisen(III)chlorid
Gebrauchsfertige Testlösung.
- Nach Richtlinien der Pharmakopoe produziert
- Spart Zeit und Kosten
- Unabhängig, rückverfolgbar und zertifiziert
- Konform mit USP 34
- Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter vorhanden
Formel:
FeCl₃ Molecular Weight: 162,21 g/mol Schmelzpunkt: 260 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011005 CAS-Nummer: 7705-08-0 UN: 2582 ADR: 8,III Merck Index: 13,04048 |