Pierce 3UV UV-Lampe
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Pierce
PIER95035EA 898 EUR
PIER95035
Pierce 3UV UV-Lampe
Beleuchtung UV-Lampen
Diese kompakte Ultraviolettlampe ist für UV-Anwendungen mit langer, mittlerer und kurzer Wellenlänge (252 nm, 302 nm und 365 nm) vorgesehen. Das innovative Design der Lampe ermöglicht es Benutzern, die gewünschte Wellenlänge mit nur einer Drehbewegung eines Knopfes einzustellen. Die Lampe ist mit photoreaktiven Vernetzungs- und Markierungsübertragungsreagenzien kompatibel, einschließlich der photoreaktiven Aminosäuren zum Entdecken von Proteininteraktionen innerhalb von Zellen.
  • Drei Wellenlängen, 254/302/365 nm UV, in einer Lampe
  • Die Auswahl jeder Wellenlänge erfolgt durch einfaches Drehen des Drehknopfs an einem Ende des Gehäuses
  • Die einzigartig gestalteten Reflektorflächen hinter jeder Röhre bieten maximales UV für Fluoreszenzanwendungen
  • Leicht und ergonomisch gestaltet für die Verwendung in der Hand oder stationär
  • Das Design ermöglicht die Verwendung im Stand, indem die Lampe auf das Ende oder die Seite gestellt wird
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.