Natriumacetat in wässriger Lösung USP Test Solution (TS) 34
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Essigsäure Natriumsalz
85371.260EA
73.1
EUR
85371.260
Natriumacetat in wässriger Lösung USP Test Solution (TS) 34
Natriumacetat
Gebrauchsfertige Testlösungen (TS).
- Produziert nach Regularien der Pharmaindustrie
- Zeit- und Arbeitsersparnis
- Unabhängig zuverlässig zertifiziert
- USP 34 konform
- Analysen-Zertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar
Formel:
H₃CCOONa Molecular Weight: 82,03 g/mol Schmelzpunkt: 324 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012459 CAS-Nummer: 127-09-3 REACH: 01-2119485123-42 Merck Index: 12,08711 |