VWR® Talon®, Zweifinger-Klemmen, feste Position
Lieferant: VWR
Talon® VWR® Talon®
241-0409EA 128 EUR
241-0409 VWRU89202-630
VWR® Talon®, Zweifinger-Klemmen, feste Position
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Elektropolierte Edelstahl-Klemmen zur festen Positionierung von Apparaturen.
  • Mit rutschfesten Vinylhülsen an den Klemmbacken
  • Integrierte Halterung fasst Stäbe mit bis zu 19 mm Durchmesser
  • Rotierbar auch nach Anbringung am Laborgestell
Lieferumfang: Lieferung inkl. rutschfester Vinylhülsen und Fiberglas-Abdeckungen für Anwendungen bei Temperaturen über 100 °C.