Kälteschutzhandschuhe, uvex unilite thermo plus
Lieferant: UVEX
6059208 6059209 6059210 6059211
112-4526EA 91.7 EUR
112-4526 112-4527 112-4528 112-4529
Kälteschutzhandschuhe, uvex unilite thermo plus
Handschuhe
Diese kältebeständigen Schutzhandschuhe bestehen aus zwei Lagen: Der Innenhandschuh setzt sich aus Acryl und einer neuartigen Wollmischung zusammen, der Außenhandschuh aus Polyamid/Elastan. Die Handschuhe verfügen über eine flexible Polymer-Beschichtung an Handfläche und Fingern und teilweise am Handrücken.
  • Extrem widerstandsfähige Beschichtung, flexibel selbst bei Niedrigtemperaturen
  • Zweilagige Konstruktion für effektive Isolierung
  • Sehr gutes Tastgefühl, hohe Flexibilität
  • Mechanische Festigkeit
Ideal für Gabelstaplerfahrer und zur Verwendung in Kühllagerhäusern oder bei Arbeiten in kalter Umgebung. Zur Verwendung in trockenen oder leicht feuchten Bereichen.
Standards: EN 388 (3131X), EN 511 (010)