Acrylamid-Bisacrylamid (19:1) 40% Gemisch in Wasser für die Biochemie
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acrylamid-Bis
330201000
330205000
ACRO330201000EA
47.7
EUR
ACRO330201000
ACRO330205000
Acrylamid-Bisacrylamid (19:1) 40% Gemisch in Wasser für die Biochemie
Acrylamid-Bis (32:1)
Lagertemperatur:
Kühlschrank |
MDL:
MFCD00080848 CAS-Nummer: 79-06-1 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
UV | at 290 nm A: ≤0.1 |
Acrylic acid (HPLC) | ≤0.001 % |
Conductivity | ≤3 µS/cm |