6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO406380100EA 49.4 EUR
ACRO406380100 ACRO406380050 ACRO406381000
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate 95%
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate
Appearance: Yellow Powder
Formel: C₁₈H₂₃N₃O₅
Molecular Weight: 361,39 g/mol
Schmelzpunkt: 243…245 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149646
CAS-Nummer: 6402-23-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %