1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine Iodide 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO407255000EA 141 EUR
ACRO407255000
1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine Iodide 99%
1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine iodide
Appearance: Golden to dark red Crystalline powder
Formel: C₂₃H₂₃IN₂
Molecular Weight: 454,36 g/mol
Schmelzpunkt: 273 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011971
CAS-Nummer: 977-96-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Golden to dark red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥98.5 %