Paraffin Wachs, körnig, rein
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO416770100EA 391 EUR
ACRO416770100 ACRO416770020
Paraffin Wachs, körnig, rein
Paraffin
Siedepunkt: 322 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 58…62 °C
Flammpunkt: 198 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 8002-74-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Pellets
Infrared spectrum Conforms
Congealing point 58 °C to 62 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %