Polyvinylacetat, M.W. ∼ 170,000
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO183250010EA 259 EUR
ACRO183250010 ACRO183255000 ACRO183250250
Polyvinylacetat, M.W. ∼ 170,000
Polyvinylacetat
Formel: [CH₂CH(O₂CCH₃)]n
Dichte: 1,18 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084457
CAS-Nummer: 9003-20-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear Beads
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥96.0 %