Amberlyst® A-21 Ionenaustauscherharz
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO202172500EA
41.4
EUR
ACRO202172500
ACRO202170010
Amberlyst® A-21 Ionenaustauscherharz
Amberlyst® A-21
Appearance: Light brown =<1.80
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145842 CAS-Nummer: 9049-93-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light brown Beads |
Particle size | ≤1.0 % (< 0.300 mm) |
Particle size | ≤2.0 % (> 1.180 mm) |
Harmonic mean size | 0.490 to 0.690 mm |
Uniformity coefficient | ≤1.80 |
Moisture holding capacity | 52.0 to 62.0 % (free base) |
Total volume capacity | ≥1.3 eq/l (free base) |