3-Ethoxymethacrolein 95% tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
213990010 213990100
ACRO213990010EA 40 EUR
ACRO213990010 ACRO213990100
3-Ethoxymethacrolein 95% tech.
3-Ethoxymethacrolein
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,144 g/mol
Siedepunkt: 78…81 °C (14 mmHg)
Dichte: 0,96 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006975
CAS-Nummer: 42588-57-8
UN: 3271
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4775 to 1.4815 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %