Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate 90%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO370610050EA 166 EUR
ACRO370610050
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate 90%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate
Appearance: Clear orange to dark brown Liquid
Formel: C₇H₉F₆O₅P
Molecular Weight: 318,11 g/mol
Dichte: 1,504 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009901
CAS-Nummer: 88738-78-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear orange to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3740 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %