Hematein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Hydroxybrazilein, Hydroxybrasilein
370840050 370840250
ACRO370840050EA 78.9 EUR
ACRO370840050 ACRO370840250
Hematein
Hematein
CAS No.: 475-25-2
Formel: C₁₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 300,266 g/mol
Schmelzpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036187
CAS-Nummer: 475-25-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Moisture ≤15 %
UV spectrophotometry 5 to 20 %