3-Ethinyltoluol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO392660010EA 40.5 EUR
ACRO392660010 ACRO392660050
3-Ethinyltoluol 97%
3-Ethinyltoluol
Formel: C₉H₈
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318174
CAS-Nummer: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %