2-Methyl-2-buten 2 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: IsoamylenIsopentenTrimethylethylen
426391000.EA 65.2 EUR
426391000.
2-Methyl-2-buten 2 M in THF, AcroSeal®
2-Methyl-2-buten
Formel: C₅H₁₀
Molecular Weight: 70,13 g/mol
Siedepunkt: 39 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –124 °C
Dichte: 0,835 g/cm³
Flammpunkt: –46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009276
CAS-Nummer: 513-35-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Strength 1.90 to 2.20 M
Melting point 107 to 110 °C
GC ≥98.5 %