Hexylchlorformiat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexyl carbonochloridate
427040050
427040250
ACRO427040050EA
78
EUR
ACRO427040050
ACRO427040250
Hexylchlorformiat 98%
Hexylchlorformiat
Formel:
C₇H₁₃ClO₂ Molecular Weight: 164,6299 g/mol Siedepunkt: 60…61 °C (7 mmHg) Flammpunkt: 62 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000651 CAS-Nummer: 6092-54-2 UN: 3277 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |