Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Aluminiumammoniumbis(sulfat) DodecahydratAmmoniumalaun
ACRO192382500EA 119 EUR
ACRO192382500
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat ACS
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 453,33 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 93,5 °C
Dichte: 1,64 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149958
CAS-Nummer: 7784-26-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.05 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %