Magnesiumchlorid, wasserfrei 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), rein
Lieferant: Thermo Scientific
197060100 197060500
ACRO197060100EA 126 EUR
ACRO197060100 ACRO197060500
Magnesiumchlorid, wasserfrei 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), rein
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molecular Weight: 95,21 g/mol
Siedepunkt: 1412 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 708 °C
Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder to beads
Total trace metal impurities ≤0.1 %