Aceton-[D6] 99.8 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DMK-D6Dimethylketon-D6HexadeuteroacetonPropanon-D6
217371000.EA 303 EUR
217371000.
Aceton-[D6] 99.8 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Aceton-[D6]
Formel: D₃CC(O)CD₃
Molecular Weight: 64,03 g/mol
Siedepunkt: 55 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 0,87 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044635
CAS-Nummer: 666-52-4
UN: 1090
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %