Acetonitril-[D3] 99.8 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethannitril-D3Methylcyanid-D3Methylcyanid deuteriert
217421000.EA 437 EUR
217421000.
Acetonitril-[D3] 99.8 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Acetonitril-[D3]
Formel: D₃CCN
Molecular Weight: 44,03 g/mol
Siedepunkt: 79…81 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001881
CAS-Nummer: 2206-26-0
UN: 1648
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %