Chrom 99+%, Pulver, rein
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO225491000EA 62.1 EUR
ACRO225491000 ACRO225495000
Chrom 99+%, Pulver, rein
Chromium
Formel: Cr
Molecular Weight: 52 g/mol
Siedepunkt: 2642 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 1857 °C
Dichte: 7,2 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Metallic powder
Titration with Na2S2O3 ≥99.0 %