Ethanol vergällt, wasserfrei 99.7%, rein (vergällt mit 3% Diethylether)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO270660025EA 44.4 EUR
ACRO270660025 ACRO270660250 ACRO270660010
Ethanol vergällt, wasserfrei 99.7%, rein (vergällt mit 3% Diethylether)
Ethanol vergällt
Formel: H₃CCH₂OH
Molecular Weight: 46,07 g/mol
Schmelzpunkt: –114 °C
Dichte: 0,79 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Merck Index: 14,37610
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3600 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
Density (20°C) 0.788 to 0.791 kg/l
Additional info Denatured with 3% v/v diethyl ether
Ethanol ≥99.6 % v/v (calculated)