L-Lysin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-(+)-Lysin(S)-(+)-2,6-DiaminocapronsäureL(+)-Lysin(S)-(+)-2,6-DiaminohexansäureH-Lys-OH
ACRO303345000EA 374 EUR
ACRO303345000 ACRO303341000
L-Lysin 98%
L-Lysin
Formel: C₆H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 146,19 g/mol
Schmelzpunkt: 214…216 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064433
CAS-Nummer: 56-87-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +23° to +27° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)