L(+)-Glutamin, erfüllt analytische Spezifikationen von USP
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: QLevoglutamid(S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amid(S)-(+)-GlutaminL(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amidGlnL(+)-Glutaminsäure-5-amidH-Gln-OH(S)-(+)-Glutaminsäure-5-amid
ACRO386030010EA 328 EUR
ACRO386030010 ACRO386032500 ACRO386030500
L(+)-Glutamin, erfüllt analytische Spezifikationen von USP
L(+)-Glutamin
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 146,15 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008044
CAS-Nummer: 56-85-9
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/28/2299828.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (1 g, 105°C, 3 h)
Residue after ignition ≤0.3 %
Related substances ≤0.5 % (TLC)
Specific optical rotation +6.3° to +7.3° (20°C, 589 nm) (C=4, water) (Warm at 40°C to dissolve)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dried basis)
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤30 ppm