di-Ammoniumthiosulfat 96%, rein

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: AmmoniumthiosulfatAmmoniumhyposulfit

ACRO391660100EA 328 EUR
ACRO391660100 ACRO391660025 ACRO391665000
di-Ammoniumthiosulfat 96%, rein
di-Ammoniumthiosulfat
Formel: H₈N₂O₃S₂
Molecular Weight: 148,21 g/mol
Schmelzpunkt: 150 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015965
CAS-Nummer: 7783-18-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric ≥95 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR