5-Methoxy-o-toluidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4-methoxytoluol5-Methoxy-2-methylanilin6-Methyl-m-anisidin1-Amino-3-methoxy-6-methylbenzol3-Amino-4-methylanisol
ACRO398240050EA 131 EUR
ACRO398240050
5-Methoxy-o-toluidin 97%
5-Methoxy-o-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Schmelzpunkt: 43…46 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075057
CAS-Nummer: 50868-72-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey to brown Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 46 °C
GC ≥96.0 %