Deuteriumoxid 99.8 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Wasser-D2schweres Wasser
426931000.EA 127 EUR
426931000.
Deuteriumoxid 99.8 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Deuteriumoxid
Formel: D₂O
Molecular Weight: 20 g/mol
Siedepunkt: 101,4 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 3,8 °C
Dichte: 1,105 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044636
CAS-Nummer: 7789-20-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Water ≥30.0 %
HPLC ≥96.0 %