Diazolidinylharnstoff 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO428580250EA 46.8 EUR
ACRO428580250 ACRO428582500
Diazolidinylharnstoff 95%
Diazolidinyl urea
Formel: C₈H₁₄N₄O₇
Molecular Weight: 278,22 g/mol
Schmelzpunkt: 227…228 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03547942
CAS-Nummer: 78491-02-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Solubility (50 mg/ml in water) Clear colorless
Elemental Analysis 19.0 to 21.5 % N
Hydroxyl value 102 to 124 mg KOH/g