Osmiumtetraoxid 2,5% (w/w) in tert-Butanol stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Osmium(VIII)oxidOsmiumsäure
429081000.EA 789 EUR
429081000.
Osmiumtetraoxid 2,5% (w/w) in tert-Butanol stabilisiert, AcroSeal®
Osmiumtetraoxid
Formel: O₄Os
Molecular Weight: 254,23 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40 °C
Dichte: 0,811 g/cm³
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011150
CAS-Nummer: 20816-12-0
UN: 1992
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Fused mass or solution
Stabilizer tert-Butyl hydroperoxide
Strength ≥2.5 wt%