1,1-Dimethylbiguanid Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO429720050EA 77 EUR
ACRO429720050
1,1-Dimethylbiguanid Hydrochlorid 97%
1,1-Dimethylbiguanid Hydrochlorid
Formel: C₄H₁₂ClN₅
Molecular Weight: 165,625 g/mol
Schmelzpunkt: 218…223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012582
CAS-Nummer: 1115-70-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 224 °C
HPLC ≥96.0 %