Resveratrol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO430075000EA 462 EUR
ACRO430075000
Resveratrol 99%
Resveratrol
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Molecular Weight: 228,25 g/mol
Schmelzpunkt: 261…263 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00133799
CAS-Nummer: 501-36-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 257 to 264 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %