Succinylchlorid ∼95%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
430801000.EA 59 EUR
430801000.
Succinylchlorid ∼95%, AcroSeal®
Succinylchlorid
Formel: C₄H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 154,98 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 16…17 °C
Dichte: 1,407 g/cm³
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000749
CAS-Nummer: 543-20-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥94 %