Dichlormethan-[D2] 99.5 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methylenchlorid-D2deuteriertes Methylenchloriddeuteriertes Dichlormethan
433991000.EA 717 EUR
433991000.
Dichlormethan-[D2] 99.5 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Dichlormethan-[D2]
Formel: CD₂Cl₂
Molecular Weight: 86,92 g/mol
Siedepunkt: 40 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –97 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000882
CAS-Nummer: 1665-00-5
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤50 ppm
D-Enrichment ≥99.4 %