n-Dodecan, wasserfrei 99%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dodecane
434590010 434591000
434590010.EA 571 EUR
434590010. 434591000.
n-Dodecan, wasserfrei 99%, AcroSeal®
n-Dodecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Molecular Weight: 170,34 g/mol
Siedepunkt: 215…217 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 0,753 g/cm³
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008969
CAS-Nummer: 112-40-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %