Butylacetat ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Essigsäurebutylester
ACRO434621000EA
19.1
EUR
ACRO434621000
ACRO434620010
ACRO434620025
Butylacetat ACS
Butylacetat
Formel:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ Molecular Weight: 116,16 g/mol Siedepunkt: 127 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –78 °C Dichte: 0,88 g/cm³ Flammpunkt: 27 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009445 CAS-Nummer: 123-86-4 UN: 1123 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.50 % |
GC | ≤0.2 % (n-Butyl alcohol) |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |
Titrable acid | ≤0.0016 meq/g |