2-Bromisonicotinsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO437380050EA 173 EUR
ACRO437380050
2-Bromisonicotinsäure 97%
2-Bromisonicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Molecular Weight: 202,01 g/mol
Schmelzpunkt: 212…222 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646069
CAS-Nummer: 66572-56-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %