(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in Toluol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
436040500.EA 339 EUR
436040500.
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in Toluol, AcroSeal®
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Formel: C₁₈H₂₀BNO
Molecular Weight: 277,17 g/mol
Siedepunkt: 111 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078440
CAS-Nummer: 112022-83-0
UN: 1294
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to amber Liquid
Strength 0.90 to 1.10 M